Key Documents
108308
Sigma-Aldrich
N-Ethyl-o-toluidine
97%
Sinônimo(s):
2-(Ethylamino)toluene, N-Ethyl-2-aminotoluene, N-Ethyl-2-methylaniline
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H4NHC2H5
Número CAS:
Peso molecular:
135.21
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
Nível de qualidade
Ensaio
97%
cor
colorless
índice de refração
n20/D 1.547 (lit.)
pb
218 °C (lit.)
densidade
0.938 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CCNc1ccccc1C
InChI
1S/C9H13N/c1-3-10-9-7-5-4-6-8(9)2/h4-7,10H,3H2,1-2H3
chave InChI
MWOUGPLLVVEUMM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
N-Ethyl-o-toluidine (2-(Ethylamino)toluene) is a stain used for proteomics research.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
192.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
89 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Ingrid Miller et al.
Proteomics, 6(20), 5385-5408 (2006-09-23)
This review recollects literature data on sensitivity and dynamic range for the most commonly used colorimetric and fluorescent dyes for general protein staining, and summarizes procedures for the most common PTM-specific detection methods. It also compiles some important points to