04930
N-Ethyl-m-toluidine
≥98.0% (GC)
Sinônimo(s):
3-(Ethylamino)toluene, N-Ethyl-3-aminotoluene, N-Ethyl-3-methylaniline
Ensaio
≥98.0% (GC)
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.546 (lit.)
n20/D 1.546
pb
221 °C (lit.)
densidade
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
CCNc1cccc(C)c1
InChI
1S/C9H13N/c1-3-10-9-6-4-5-8(2)7-9/h4-7,10H,3H2,1-2H3
chave InChI
GUYMMHOQXYZMJQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Direct 18F-Fluorosulfurylation of Phenols and Amines Using an FSO2+ Transfer Agent Generated In Situ: Reports the synthesis process involving N-ethyl-m-toluidine as a reagent in the preparation of the title compound for fluorosulfurylation applications (MP Kim, H Cho, S Kayal, MH Jeon, JK Seo, 2023).
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
192.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
89 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?