Documentos Principais
8.43602
Sigma-Aldrich
N-Ethyl-o-toluidine
for synthesis
Sinônimo(s):
N-Ethyl-o-toluidine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H13N
Número CAS:
Peso molecular:
135.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Número do índice EC:
202-354-3
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
1 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
temperatura de autoignição
445 °C
potência
2400 mg/kg LD50, oral (Rat)
Lim. expl.
1.2-5.9 % (v/v)
p.e.
217 °C/1013 hPa
pf
<-15 °C
temperatura de transição
flash point 88 °C
solubilidade
1 g/L
densidade
0.95 g/mL
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
N(CC)c1c(cccc1)C
InChI
1S/C9H13N/c1-3-10-9-7-5-4-6-8(9)2/h4-7,10H,3H2,1-2H3
chave InChI
MWOUGPLLVVEUMM-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.947 - 0.951
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
192.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
89 °C - closed cup