10005
Mercury(II) amidochloride
≥95.0%, powder
Sinônimo(s):
Amidomercury(II) chloride
Ensaio
≥95.0%
Formulário
powder
adequação da reação
core: mercury
reagent type: catalyst
cadeia de caracteres SMILES
N[Hg]Cl
InChI
1S/ClH.Hg.H2N/h1H;;1H2/q;+2;-1/p-1
chave InChI
WRWRKDRWMURIBI-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?