07208-M
Ácido sulfúrico
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, 95-97%
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
<0.3 (25 °C, vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 146 °C)
descrição
Nominally 95-98% H2SO4
grau
puriss.
Ensaio
95-97%
forma
solution
qualidade
meets analytical specification of Ph. Eur., BP
Impurezas
≤0.0002% KMnO4 red. matter (as O)
≤5 ppm heavy metals (as Pb)
resíduo de ignição
≤0.0005%
pb
~290 °C (lit.)
densidade
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤1 ppm
nitrate (NO3-): ≤0.0001%
traços de cátion
As: ≤0.1 ppm
Ca: ≤0.001%
Cd: ≤0.0005%
Co: ≤0.0005%
Cr: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤2 ppm
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
Mn: ≤0.0005%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.0005%
Zn: ≤0.0005%
adequação
complies for appearance of solution
cadeia de caracteres SMILES
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
chave InChI
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?