06061
Allyl phenyl sulfone
purum, ≥98.0% (GC)
Sinônimo(s):
(2-Propen-1-ylsulfonyl)benzene, (2-Propenylsulfonyl)benzene, (Allylsulfonyl)benzene, Phenyl 2-propenyl sulfone
About This Item
Produtos recomendados
grau
purum
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.548 (lit.)
n20/D 1.548
pb
110-113 °C/0.5 mmHg (lit.)
densidade
1.189 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
sulfone
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C=CCS(=O)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2S/c1-2-8-12(10,11)9-6-4-3-5-7-9/h2-7H,1,8H2
chave InChI
KYPIULIVYSQNNT-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- It can undergo isomerization by the nonionic proazaphosphatrane catalysts under mild reaction conditions.
- It can react with epoxymesylate to give cycloalkane derivative. This method has been employed in the synthesis of marine eicosanoid bacillariolides I-III.
- It can undergo electrocatalytic additions to vinyl sulfones catalyzed by an electrogenerated base.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?