Documentos Principais
317713
Sigma-Aldrich
Allyl phenyl sulfone
98%
Sinônimo(s):
(2-Propen-1-ylsulfonyl)benzene, (2-Propenylsulfonyl)benzene, (Allylsulfonyl)benzene, Phenyl 2-propenyl sulfone
About This Item
Fórmula linear:
C6H5SO2CH2CH=CH2
Número CAS:
Peso molecular:
182.24
Beilstein:
1863561
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.548 (lit.)
p.e.
110-113 °C/0.5 mmHg (lit.)
densidade
1.189 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
sulfone
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C=CCS(=O)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2S/c1-2-8-12(10,11)9-6-4-3-5-7-9/h2-7H,1,8H2
chave InChI
KYPIULIVYSQNNT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
T M Ko et al.
Biomaterials, 14(9), 657-664 (1993-07-01)
Canine platelet adhesion on sulphur dioxide and allyl phenyl sulphone plasma-treated low density polyethylene (LDPE) was studied. Both 5 W plasma excitation energy-treated surfaces showed the highest S:C atomic ratio by ESCA analysis. Surface hydrophilicity increased drastically after plasma treatment.