Documentos Principais
04542
Sigma-Aldrich
(S)-Boc-3,4-dimethoxy-β-Phe-OH
≥98.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
(S)-3-(Boc-amino)-3-(3,4-methoxyphenyl)propionic acid, Boc-3,4-dimethoxy-D-β-phenylalanine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H23NO6
Número CAS:
Peso molecular:
325.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white
pf
142-146 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(cc1OC)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C16H23NO6/c1-16(2,3)23-15(20)17-11(9-14(18)19)10-6-7-12(21-4)13(8-10)22-5/h6-8,11H,9H2,1-5H3,(H,17,20)(H,18,19)/t11-/m0/s1
chave InChI
NOEVPXYRCVCOIV-NSHDSACASA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)