Key Documents
15013
Sigma-Aldrich
Boc-Phe(3-CF3)-OH
≥98.0% (TLC)
Sinônimo(s):
Boc-3-(trifluoromethyl)-L-phenylalanine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H18F3NO4
Número CAS:
Peso molecular:
333.30
Beilstein:
7048145
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥98.0% (TLC)
forma
powder
atividade óptica
[α]20/D +7.3±0.5°, c = 1% in methanol
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
pf
135-140 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1cccc(c1)C(F)(F)F)C(O)=O
InChI
1S/C15H18F3NO4/c1-14(2,3)23-13(22)19-11(12(20)21)8-9-5-4-6-10(7-9)15(16,17)18/h4-7,11H,8H2,1-3H3,(H,19,22)(H,20,21)/t11-/m0/s1
chave InChI
SHMWDGGGZHFFRC-NSHDSACASA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)