Documentos Principais
47578
Sigma-Aldrich
Fmoc-Asp-OAll
≥97.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
Fmoc-L-aspartic acid 1-allyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H21NO6
Número CAS:
Peso molecular:
395.41
Beilstein:
5460108
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.26
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
atividade óptica
[α]20/D −24.5±2°, c = 1% in DMF
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(=O)OCC=C
InChI
1S/C22H21NO6/c1-2-11-28-21(26)19(12-20(24)25)23-22(27)29-13-18-16-9-5-3-7-14(16)15-8-4-6-10-17(15)18/h2-10,18-19H,1,11-13H2,(H,23,27)(H,24,25)/t19-/m0/s1
chave InChI
ZJMVIWUCCRKNHY-IBGZPJMESA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Jonas Christoffersson et al.
Biofabrication, 11(1), 015013-015013 (2018-12-14)
Liver cell culture models are attractive in both tissue engineering and for development of assays for drug toxicology research. To retain liver specific cell functions, the use of adequate cell types and culture conditions, such as a 3D orientation of
Jisi Zhao et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(4) (2019-03-03)
Photodynamic therapy (PDT) is an established therapeutic modality for the management of cancers. Conjugation with tumor-specific small molecule ligands (e.g., short peptides or peptidomimetics) could increase the tumor targeting of PDT agents, which is very important for improving the outcome