Documentos
15346
Sigma-Aldrich
Boc-Phe(4-I)-OH
≥99.0% (TLC)
Sinônimo(s):
Boc-4-iodo-L-phenylalanine
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3COCONHCH(COOH)CH2C6H4I
Número CAS:
Peso molecular:
391.20
Beilstein:
4503851
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥99.0% (TLC)
atividade óptica
[α]20/D +22.5±3°, c = 1% in ethyl acetate
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
pf
~150 °C (dec.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(I)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C14H18INO4/c1-14(2,3)20-13(19)16-11(12(17)18)8-9-4-6-10(15)7-5-9/h4-7,11H,8H2,1-3H3,(H,16,19)(H,17,18)/t11-/m0/s1
chave InChI
JZLZDBGQWRBTHN-NSHDSACASA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3