03505
1,2-Dibromoethane
purum, ≥98.0% (GC)
Sinônimo(s):
EDB, Ethylene dibromide
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
~6.5 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
11.7 mmHg ( 25 °C)
grau
purum
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.539 (lit.)
n20/D 1.539
p.e.
131-132 °C (lit.)
pf
8-11 °C (lit.)
densidade
2.18 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
BrCCBr
InChI
1S/C2H4Br2/c3-1-2-4/h1-2H2
chave InChI
PAAZPARNPHGIKF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- To generate vinyl bromide in situ, which can undergo a palladium-catalyzed cross-coupling reaction with aryl boronic acids to form functionalized styrene derivatives.
- As a brominating agent of tertiary carbanions in sterically hindered molecules.
- As a building block to synthesize 2-arylsulfonyl hydrazones, (±)-horsfiline and 7-oxo-2, 3-dihydro-7H-pyrido [1,2,3-de] [1,4] benzoxazine-6-carboxylic acids.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?