densidade de vapor
0.55 (vs air)
Ensaio
≥99.0%
Formulário
gas
temperatura de autoignição
998 °F
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Lim. expl.
15 %
p.e.
−161 °C (lit.)
pf
−183 °C (lit.)
densidade
0.716 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
petroleum
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[H]C([H])([H])[H]
InChI
1S/CH4/h1H4
chave InChI
VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas
Código de classe de armazenamento
2B - Aerosol cans and lighters
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Ponto de fulgor (°F)
-306.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-188 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)