AB15508
Anti-Iron Regulatory Protein 2 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
IRP-2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse, human, rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... IREB2(3658)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
forma física
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2