MABS2030
Anti-IRP2 Antibody, clone 3B11
clone 3B11, from mouse
Sinônimo(s):
Iron-responsive element-binding protein 2, IRE-BP 2, Iron regulatory protein 2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3B11, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgGκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... IREB2(3658)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: A representative lot detected IRP2 in Western Blotting applications (Yoshinaga, M., et. al. (2017). Cell Rep. 19(8):1614-1630).
Signaling
Qualidade
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected IRP2 in human kidney tissue sections.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade