Documentos Principais
00350190
Linalool
primary reference standard
Sinônimo(s):
(±)-3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-ol, (±)-3,7-Dimethyl-3-hydroxy-1,6-octadiene
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)(OH)CH=CH2
Número CAS:
Peso molecular:
154.25
Beilstein:
1721488
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
primary reference standard
pressão de vapor
0.17 mmHg ( 25 °C)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
HWI
índice de refração
n20/D 1.462 (lit.)
p.e.
194-197 °C/720 mmHg (lit.)
densidade
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C\C(C)=C\CCC(C)(O)C=C
InChI
1S/C10H18O/c1-5-10(4,11)8-6-7-9(2)3/h5,7,11H,1,6,8H2,2-4H3
chave InChI
CDOSHBSSFJOMGT-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Aplicação
Reference Standard in the analysis of herbal medicinal products
Outras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: cinnamomum salvia thymus
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
171.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
77.2 °C - Pensky-Martens closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
Linalyl acetate analytical standard
Supelco
49599
Linalyl acetate
Mirceno analytical standard
Supelco
64643
Mirceno
α-Pinene primary reference standard
00040590
α-Pinene
(R)-(+)-Limonene primary reference standard
00590590
(R)-(+)-Limonene
Geraniol 98%
Sigma-Aldrich
163333
Geraniol
(R)-(+)-Limonene analytical standard
Supelco
62118
(R)-(+)-Limonene
Eucalyptol 99%
Sigma-Aldrich
C80601
Eucalyptol
Artigos
-Cymene; Linalool; Menthol; α-Terpineol; Menthyl acetate
Protocolos
-(+)-Limonene, purum, ≥98.0% (sum of enantiomers, GC); Geranyl tiglate; α-Terpineol, natural, ≥96%, FCC, FG; Geranyl formate; α-Pinene
-Pinocarveol; Menthol; (+)-Terpinen-4-ol; α-Terpineol; (±)-α-Terpinyl acetate, predominantly α-isomer; Germacrene D
-Cymene; (−)-Menthone; α-Terpineol, natural, ≥96%, FCC, FG; Terpinolene; β-Bourbonene; 1-Octen-3-ol; β-Caryophyllene; Linalool; α-Terpinene; (−)-Menthol
Cymene; 4,5,6,7-Tetrahydro-3,6-dimethylbenzofuran; Linalool; Menthol; Menthone; Menthyl acetate; Germacrene D; Bicyclogermacrene; Thymol
Ver tudo