30-5140
Triton™ X-100
CP
Sinônimo(s):
t-Octilfenoxipolietoxietanol, Polietilenoglicol terc-octilfenil éter
About This Item
Produtos recomendados
grau
CP
descrição
non-ionic surfactant
Formulário
liquid
peso molecular
micellar avg mol wt 80,000
average mol wt 625
disponibilidade
available only in Japan
número de agregação
100-155
CMC
0.2-0.9 mM (20-25°C)
temperatura de transição
cloud point 65 °C
pour point ~7 °C
HLB
13.5
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)cc1
InChI
1S/C28H50O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h6-9,29H,10-24H2,1-5H3
chave InChI
HNLXNOZHXNSSPN-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
539.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
282 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)