30-3360
p-Toluenesulfonic acid monohydrate
SAJ first grade, ≥99.0%
About This Item
Produtos recomendados
grau
SAJ first grade
densidade de vapor
5.9 (vs air)
Ensaio
≥99.0%
Formulário
solid
disponibilidade
available only in Japan
pf
103-106 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]O[H].Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H8O3S.H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);1H2
chave InChI
KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?