28-5730
Sulfanilamide
JIS special grade, ≥99.7%
Sinônimo(s):
p-Aminobenzenesulfonamide
About This Item
Produtos recomendados
grau
JIS special grade
Ensaio
≥99.7%
Formulário
solid
disponibilidade
available only in Japan
pf
164-166 °C (lit.)
espectro de atividade do antibiótico
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Modo de ação
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(cc1)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C6H8N2O2S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H2,8,9,10)
chave InChI
FDDDEECHVMSUSB-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?