28-3330
Sodium periodate
JIS special grade, 99.5-100.3%
Sinônimo(s):
Sodium (meta)periodate
About This Item
Produtos recomendados
grau
JIS special grade
Ensaio
99.5-100.3%
forma
crystalline
adequação da reação
reagent type: oxidant
disponibilidade
available only in Japan
pH
3.5-5.5 (25 °C, 107 g/L)
pf
300 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[O-]I(=O)(=O)=O
InChI
1S/HIO4.Na/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
chave InChI
JQWHASGSAFIOCM-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1C - STOT RE 1
Órgãos-alvo
thymus gland
Código de classe de armazenamento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges