28-2790
Sodium D-gluconate
SAJ first grade, ≥98.0%
Sinônimo(s):
D-Gluconate sodium salt, D-Gluconic acid sodium salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
SAJ first grade
Ensaio
≥98.0%
Formulário
powder
disponibilidade
available only in Japan
pH
6.5-7.5
pf
206 °C (dec.) (lit.)
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H12O7.Na/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);/q;+1/p-1/t2-,3-,4+,5-;/m1./s1
chave InChI
UPMFZISCCZSDND-JJKGCWMISA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?