Documentos Principais
24-5310
Sigma-Aldrich
Potassium phosphate tribasic hydrate
SAJ first grade, ≥97.0% dry basis
Sinônimo(s):
Tripotassium phosphate hydrate
About This Item
Fórmula linear:
K3PO4
Peso molecular:
212.27 (anhydrous basis)
Código UNSPSC:
12352302
Ensaio:
≥97.0% dry basis
grau:
SAJ first grade
Formulário:
powder
grau
SAJ first grade
Ensaio
≥97.0% dry basis
Formulário
powder
disponibilidade
available only in Japan
pH
12 (20 °C, 10 g/L)
temperatura de armazenamento
15-25°C
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)