24-5110
Potassium periodate
JIS special grade, 99.5-100.3%
Sinônimo(s):
Periodic acid potassium salt, Potassium (meta)periodate
About This Item
Produtos recomendados
grau
JIS special grade
Ensaio
99.5-100.3%
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: oxidant
disponibilidade
available only in Japan
pH
4.5-5.5 (25 °C, 2.3 g/L)
pf
582 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[O-]I(=O)(=O)=O
InChI
1S/HIO4.K/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
chave InChI
FJVZDOGVDJCCCR-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1C - STOT RE 1
Órgãos-alvo
Thyroid
Código de classe de armazenamento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?