23-0550
Oil of turpentine
SAJ first grade
Sinônimo(s):
Fir oil, Oil of turpentine, Pine oil, Turpentine
About This Item
Produtos recomendados
grau
SAJ first grade
densidade de vapor
4.84 (−7 °C, vs air)
pressão de vapor
4 mmHg ( −6.7 °C)
Formulário
liquid
disponibilidade
available only in Japan
p.e.
153-175 °C (lit.)
pf
−55 °C (lit.)
densidade
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
chave InChI
DCXXKSXLKWAZNO-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
96.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
36 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?