CLS55802
Pyrex® class A volumetric flask without snap cap
capacity 2 mL
Sinônimo(s):
clear flasks, pyrex flask, volumetric flasks, Corning® 5580
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
long
esterilidade
non-sterile
Características
cap: no
class A
embalagem
case of 12
pack of 6
fabricante/nome comercial
Corning 5580-2
tol. measuring range
0.015 mL
capacidade
2 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Machine-blown body sealed to heavy-bead, heavy-tubing neck for strength. Test tube shaped.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS55802-12EA | 4061831674705 |
CLS55802-1EA |