CLS56301
Pyrex® volumetric micro flask, Pyrex® ST stopper
capacity 1 mL
Sinônimo(s):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5630
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
long
tamanho da tampa
8
esterilidade
non-sterile
Características
class A
closure type ST stopper
embalagem
case of 12
fabricante/nome comercial
Corning 5630-1
tol. measuring range
0.01 mL
capacidade
1 mL
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS56301-12EA | 4061831701142 |
CLS56301-1EA |