Documentos Principais
CLS56401
Pyrex® volumetric flask, class A with Pyrex® ST stopper
capacity 1 mL
Sinônimo(s):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5640
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
Materiais
borosilicate glass
long
tamanho da tampa
8
esterilidade
non-sterile
Características
class A
closure type ST stopper
embalagem
case of 12
fabricante/nome comercial
Corning 5640-1
tol. measuring range
0.01 mL
capacidade
1 mL
Descrição geral
Machine-blown body sealed to heavy-bead, heavy-tubing neck for strength, 1 and 2 mL sizes are test tube shaped.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)