CLS56402
Pyrex® volumetric flask, class A with Pyrex® ST stopper
Sinônimo(s):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5640
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
long
tamanho da tampa
8
esterilidade
non-sterile
Características
class A
closure type ST stopper
embalagem
case of 12 ea
fabricante/nome comercial
Corning 5640-2
tol. measuring range
0.015 mL
capacidade do frasco
(2 mL)
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS56402-12EA | 4061831674842 |
CLS56402-1EA |