Documentos Principais
CLS56302
Pyrex® volumetric micro flask, Pyrex® ST stopper
capacity 2 mL
Sinônimo(s):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5630
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiais
borosilicate glass
long
tamanho da tampa
8
esterilidade
non-sterile
Características
class A
closure type ST stopper
embalagem
case of 12
fabricante/nome comercial
Corning 5630-2
tol. measuring range
0.015 mL
capacidade
2 mL
Descrição geral
Hexagonal base. Designed in accordance with recommendations of the Committee of Microchemical Apparatus, Analytical Division of ACS, Reference: ASTM 237.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)