19-3500
Iodometano
SAJ special grade, ≥99.5%
Sinônimo(s):
Iodeto de metila
About This Item
Produtos recomendados
grau
SAJ special grade
densidade de vapor
4.89 (vs air)
pressão de vapor
24.09 psi ( 55 °C)
7.89 psi ( 20 °C)
Ensaio
≥99.5%
forma
liquid
disponibilidade
available only in Japan
índice de refração
n20/D 1.531 (lit.)
pb
41-43 °C (lit.)
pf
−64 (lit.)
densidade
2.28 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CI
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3
chave InChI
INQOMBQAUSQDDS-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
89.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
32.1 °C - closed cup