Documentos Principais
13-2295
Sigma-Aldrich
Hydroxylamine hydrochloride solution
10 % (w/v), suitable for iron determination
Sinônimo(s):
Hydroxylammonium chloride solution
About This Item
Código UNSPSC:
12352101
Formulário
liquid
disponibilidade
available only in Japan
concentração
10 % (w/v)
dilution
(for analytical testing)
adequação
suitable for iron determination
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
TWEEN® 20 BioXtra, viscous liquid
Sigma-Aldrich
P7949
TWEEN® 20