13-1520
Hydrazine monohydrate
SAJ first grade, ≥98.0%
Sinônimo(s):
Hydrazinium hydroxide
About This Item
Produtos recomendados
grau
SAJ first grade
densidade de vapor
>1 (vs air)
pressão de vapor
5 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
≥98.0%
Formulário
liquid
Lim. expl.
99.99 %
disponibilidade
available only in Japan
índice de refração
n20/D 1.428 (lit.)
pH
10.6-10.7 (10 g/L)
p.e.
120.1 °C (lit.)
pf
−51.7 °C (lit.)
densidade
1.032 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.NN
InChI
1S/H4N2.H2O/c1-2;/h1-2H2;1H2
chave InChI
IKDUDTNKRLTJSI-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
165.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
74 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?