12-0880
L-Glutamic acid
JIS special grade, ≥99.0%
Sinônimo(s):
(S)-2-Aminopentanedioic acid, Glu
About This Item
Produtos recomendados
grau
JIS special grade
Ensaio
≥99.0%
Formulário
crystalline
disponibilidade
available only in Japan
pf
205 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
water: soluble 8.64 g/L at 25 °C
densidade
1.54 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
chave InChI
WHUUTDBJXJRKMK-VKHMYHEASA-N
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?