Documentos Principais
12-0440
Sigma-Aldrich
Giemsa stain solution
Sinônimo(s):
Giemsa stain, Azure mixture sicc. Giemsa stain
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H14ClN3S
Número CAS:
Peso molecular:
291.80
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116100
ID de substância PubChem:
disponibilidade
available only in Japan
pf
300 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=CC(=[NH2+])C=C3Sc2c1
InChI
1S/C14H13N3S.ClH/c1-17(2)10-4-6-12-14(8-10)18-13-7-9(15)3-5-11(13)16-12;/h3-8,15H,1-2H3;1H
chave InChI
NALREUIWICQLPS-UHFFFAOYSA-N
Adequação
blood stain
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)