07-2770
Diethylamine
SAJ first grade, ≥98.0%
About This Item
Produtos recomendados
grau
SAJ first grade
densidade de vapor
2.5 (vs air)
pressão de vapor
14.14 psi ( 55 °C)
180 mmHg ( 20 °C)
3.51 psi ( 20 °C)
Ensaio
≥98.0%
forma
liquid
temperatura de autoignição
594 °F
Lim. expl.
10.1 %
disponibilidade
available only in Japan
índice de refração
n20/D 1.385 (lit.)
pH
13 (20 °C, 100 g/L)
pb
55 °C (lit.)
pf
−50 °C (lit.)
densidade
0.707 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCNCC
InChI
1S/C4H11N/c1-3-5-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
HPNMFZURTQLUMO-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-14.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-26 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles