CP53
Anti-ICAM-1 (Ab-2) Mouse mAb (W-CAM-1)
liquid, clone W-CAM-1, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-CD54, Anti-Inter-Cellular Adhesion Molecule, Anti-Inter-Cellular Adhesion Molecule, Anti-CD54
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
W-CAM-1, monoclonal
Formulário
liquid
contém
≤0.1% sodium azide as preservative
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
Isotipo
IgG2b
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ICAM1(3383)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Flow Cytometry (see comments)
Frozen Sections (1:50-1:100)
Immunoblotting (1:200-1:400)
Immunofluorescence (see comments)
Immunoprecipitation (10 µl/mg protein lysate)
Paraffin Sections (not recommended)
Embalagem
Advertência
forma física
Reconstituição
Nota de análise
Endothelial cells or tonsil tissue
Outras notas
Craig, A.G., et al. 1997. Infect. Immun.65, 4580.
DeGraba, T.J. 1997. Neurology49, S15.
Elangbam, C.S., et al. 1997. Vet. Pathol. 34, 61.
McCormick, C.J., et al. 1997. J. Clin. Invest.15, 2521.
Acevedo, A., et al. 1993. Am. J. Pathol.143, 774.
De Fougerolles, A.R., et al. 1993. J. Exp. Med.177, 1187.
Fawcett, J., et al. 1992. Nature360, 481.
Vazeux, R. et al. 1992. Nature360, 485.
Boyd, A.W., et al. 1989. Blood73, 1896.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1