05-5850
Copper(II) chloride dihydrate
JIS special grade, ≥99.0%
Sinônimo(s):
Cupric chloride dihydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
JIS special grade
densidade de vapor
>1 (vs air)
Ensaio
≥99.0%
forma
solid
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: copper
disponibilidade
available only in Japan
pH
3.0-3.8
pf
100 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Cu]Cl.[H]O[H].[H]O[H]
InChI
1S/2ClH.Cu.2H2O/h2*1H;;2*1H2/q;;+2;;/p-2
chave InChI
MPTQRFCYZCXJFQ-UHFFFAOYSA-L
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3