grau
CP
densidade de vapor
2.67 (vs air)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
212 °F
Lim. expl.
50 %
disponibilidade
available only in Japan
índice de refração
n20/D 1.627 (lit.)
p.e.
46 °C (lit.)
pf
−112-−111 °C (lit.)
densidade
1.266 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
S=C=S
InChI
1S/CS2/c2-1-3
chave InChI
QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
-22.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
-30 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)