PHR3738
Propionic acid
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
Acid C3, Propanoic acid, Propanyl acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1572208
densidade de vapor
2.55 (vs air)
pressão de vapor
2.4 mmHg ( 20 °C)
temperatura de autoignição
955 °F
Lim. expl.
12.1 %
embalagem
pkg of 500MG
índice de refração
n20/D 1.386 (lit.)
p.e.
141 °C (lit.)
pf
−24-−23 °C (lit.)
densidade
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CCC(O)=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)
chave InChI
XBDQKXXYIPTUBI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Produtos recomendados
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
129.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
54 °C - closed cup