Documentos Principais
PHR3873
Supelco
Butyric acid
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2CH2COOH
Número CAS:
Peso molecular:
88.11
Beilstein:
906770
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
densidade de vapor
3.04 (vs air)
pressão de vapor
0.43 mmHg ( 20 °C)
temperatura de autoignição
824 °F
Lim. expl.
10 %
embalagem
pkg of 500MG
índice de refração
n20/D 1.398 (lit.)
p.e.
162 °C (lit.)
pf
−6-−3 °C (lit.)
densidade
0.964 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCC(O)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)
chave InChI
FERIUCNNQQJTOY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Outras notas
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
161.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
72 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)