MABN473
Anti-TMEM106B Antibody, clone TME-N 6F2
clone TME-N 6F2, from rat
Sinônimo(s):
Transmembrane protein 106B, TMEM106B
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
TME-N 6F2, monoclonal
reatividade de espécies
rat, human
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TMEM106B(54664)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Qualidade
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected TMEM106B in 10 µg of human cortex tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Human cortex tissue lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1