01-3540
6-Aminocaproic acid
SAJ special grade, ≥99.0%
Sinônimo(s):
ε-Aminocaproic acid, 6-Aminohexanoic acid, EACA
About This Item
Produtos recomendados
grau
SAJ special grade
Ensaio
≥99.0%
Formulário
solid
disponibilidade
available only in Japan
pf
207 °C
207-209 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
water: soluble
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
NCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c7-5-3-1-2-4-6(8)9/h1-5,7H2,(H,8,9)
chave InChI
SLXKOJJOQWFEFD-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... PLAT(5327) , PLG(5340)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?