Documentos Principais
01-3060
Sigma-Aldrich
Aluminum standard solution
suitable for atomic absorption spectrometry, 1 mg/mL Al, 1000 ppm Al
Sinônimo(s):
Aluminum nitrate solution
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
Formulário
liquid
disponibilidade
available only in Japan
concentração
1 mg/mL Al
1000 ppm Al
adequação
suitable for atomic absorption spectrometry
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[Al]
InChI
1S/Al
chave InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)