01-1730
Adipoyl chloride
SAJ first grade, ≥98.0 %
Sinônimo(s):
Adipyl chloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
SAJ first grade
disponibilidade
available only in Japan
índice de refração
n20/D 1.471 (lit.)
capacidade
≥98.0 %
p.e.
105-107 °C/2 mmHg (lit.)
densidade
1.259 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClC(=O)CCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C6H8Cl2O2/c7-5(9)3-1-2-4-6(8)10/h1-4H2
chave InChI
PWAXUOGZOSVGBO-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
233.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
112 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?