TAQL-RO
Roche
Taq DNA Polymerase, 1 U/μl
suitable for PCR, hotstart: no, dNTPs included: no
Sinônimo(s):
dna amplification, pcr, polymerase, primer extension
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bacterial (Thermus aquaticus BM)
Nível de qualidade
recombinante
expressed in E. coli
Formulário
liquid
uso
sufficient for ≤2,000 reactions (11647687001)
sufficient for ≤500 reactions (11647679001)
atividade específica
1 U/μL
peso molecular
~95 kDa
Características
dNTPs included: no
hotstart: no
embalagem
pkg of 1,000 U (11647687001 [4 x 250 U])
pkg of 250 U (11647679001)
fabricante/nome comercial
Roche
concentração
25 U/mL
30 U/mL
Parâmetros
72 °C optimum reaction temp.
técnica(s)
PCR: suitable
cor
colorless
entrada
purified DNA
pH ideal
~9.0 (20 °C)
solubilidade
water: miscible
adequação
suitable for PCR
suitable for molecular biology
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
aplicação(ões)
genomic analysis
life science and biopharma
atividade externa
Endonucleases 20 units, none detected
Nicking activity 20 units, none detected
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
The high processivity, absence of exonuclease activity and temperature optima of Taq DNA Polymerase enable the use of this enzyme in DNA sequencing, especially where the resolution of secondary structures plays a major role.
Aplicação
- PCR
- RT-PCR
- Other primer-extension reactions, such as sequencing and labeling
Embalagem
Definição da unidade
Unit Assay: Incubation buffer:
67 mM Tris/HCl; pH 8.3/25 °C, 5 mM MgCl2, 10 mM Mercaptoethanol, 0.2% Polydocanol, 0.2 mg/ml Gelatine, 0.2 mM each dATP, dGTP, dTTP and 0.1 mM dCTP.
Incubation procedure:
M13mp9ss, M13 primer (17mer) and 1 μCi (α-32P) dCTP are incubated with suitable dilutions of Taq DNA Polymerase in 50 μl incubation buffer at +65 °C for 60 minutes. The amount of incorporated dNTPs is determined by trichloroacetic acid precipitation.
Volume Activity: 1 U/μl
Outras notas
Informações legais
Somente componentes do kit
- Taq DNA Polymerase 1 U/μl
- PCR Buffer with MgCl<sub>2</sub> 10x concentrated
- MgCl<sub>2</sub> Stock Solution
- PCR Buffer without MgCl<sub>2</sub>
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?