XX802GS25
Tubulação para bomba Easy-Load, 3/8 pol. ID, silicone
About This Item
Código UNSPSC:
23151800
eCl@ss:
32031690
Produtos recomendados
Materiais
silicone
fabricante/nome comercial
Pellicon®
Parâmetros
1.7 bar max. inlet pressure (25 psi)
Comprimento
7.6 m (25 ft)
Diâmetro
3.75 mm
Nota de preparo
Método de esterilização
Autoclavável
Autoclavável
Informações legais
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany