NSTP-3X6
Tampas protetoras de tubos crimpados
About This Item
Código UNSPSC:
41104105
eCl@ss:
36101790
Produtos recomendados
Materiais
PVC
linha de produto
NovaSeptum®
fabricante/nome comercial
NovaSeptum®
Comprimento
12.7 mm ± 2.00
Largura
8.0 mm ± 0.25
8.00 mm ± 0.25
espessura
1.00 μm ± 0.25
aplicação(ões)
sterile sampling
Categorias relacionadas
Informações legais
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany