Materiais
303 stainless steel nut (Locking nut)
polyester ring(s) (safety ring)
Nível de qualidade
linha de produto
NovaSeptum® GO
Características
autoclavable
Parâmetros
-80-150 °C temp. range (-112-302 °F)
6 bar max. pressure (87 psi)
aplicação(ões)
cell therapy
gene therapy
life science and biopharma
mAb
ophthalmics
parenterals
pathogen testing
pharma/biopharma processes
pyrogen testing
sterile sampling
sterility testing
viral therapy
temperatura de armazenamento
room temp
Descrição geral
Aplicação
Embalagem
EP12/191x158-3D5 (1 unit per box)
EP12/130x100-3D5 (1 unit per box)
EP12/190x160-3D5 (1 unit per box)
EP12/127x94-3D4 (1 unit per box)
EP12/191x158-3D4 (1 unit per box)
EP12/130x100-3D4 (1 unit per box)
EP12/190x160-3D4 (1 unit per box
Componentes
- Magazine: Polyphenylene sulfide (PPS)
- Safety ring: Polyester
- Locking tag: Polyamid/stainless steel
- Locking nut: Stainless steel in compliance with SS2346, ASTM® 303
- Wetted materials: Stainless steel in compliance with 316L EN 1.4435, EN 10 272, ASME SA 479/ASTM® A 479
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3