Documentos Principais
ET92/6-3D0
Millipore
Suporte de três grampos NovaSeptum® GO com 9 portas
About This Item
Código UNSPSC:
41104105
Materiais
303 stainless steel nut (locking nut and tool)
polysulfone ring(s) (safety ring )
Nível de qualidade
linha de produto
NovaSeptum® GO
Características
autoclavable
Parâmetros
-80-150 °C temp. range (-112-302 °F)
6 bar max. pressure (87 psi) at ±25 °C
aplicação(ões)
cell therapy
gene therapy
life science and biopharma
mAb
ophthalmics
parenterals
pathogen testing
pharma/biopharma processes
pyrogen testing
sterile sampling
sterility testing
viral therapy
temperatura de armazenamento
room temp
Descrição geral
Configuração do dispositivo: Conectores de amostragem estéril
O suporte NovaSeptum® GO TC é projetado para ser usado com unidades de amostragem NovaSeptum® GO. O suporte também é feito para se encaixar em um TC. Para uma solução asséptica ideal, use o suporte junto com um conector NovAseptic®.
Especificidade
Os suportes de amostragem NovaSeptum® GO são projetados para serem usados com agulhas de 2 mm de diâmetro que acomodam uma ampla gama de aplicações. Para maior proteção, cada suporte pode ser usado com a Etiqueta de Segurança NovaSeptum® GO (ENSTAG) para evitar acionamentos acidentais. Um certificado de qualidade está incluído em cada caixa.
Aplicação
Testes de esterilidade, testes pirogênicos, testes de endotoxina, análises químicas, análises de pH e aplicações de fermentação
Embalagem
ET92/6-3D0 (9 disparos, 1 unidade por caixa)
Componentes
  • Revista: Polissulfona reforçada com fibra de vidro (PSU)
  • Anel de segurança: PSU
  • Porca de travamento e ferramenta: Aço inoxidável em conformidade com SS2346, ASTM® 303
  • Etiqueta de bloqueio: Poliamida/aço inoxidável
  • Materiais molhados: Aço inoxidável em conformidade com 316L EN 1.4435, ASME SA 479/ASTM® A 479, EN 10 272
Informações legais
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
NOVASEPTIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany