Documentos Principais
XX8000N24
Millipore
Tubing, 3/16 in. I.D.x 7.6 m, 30 psi, Norprene
Peristaltic pump use
About This Item
Código UNSPSC:
23151800
eCl@ss:
32031690
Materiais
Norprene® TPE
Nível de qualidade
Parâmetros
2.1 bar max. inlet pressure (30 psi)
D.I.
4.8 mm (0.1875 in.)
Comprimento
7.6 m (25 ft)
D.E.
9.5 mm (0.375 in.)
Categorias relacionadas
Aplicação
Peristaltic pump use
Nota de preparo
Sterilization Method
Not autoclavable
Informações legais
Norprene is a registered trademark of Saint-Gobain Abrasives, Inc.